Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Natriumacetat trihydrat
Natriumacetat trihydrat, granular USP
Natriumacetat trihydrat, granular USP
:
Spectrum Chemical
Natriumacetat trihydrat, granular USP
:
Spectrum Chemical
:
6131-90-4
:
:
H₃CCOONa·3H₂O
:
MFCD00071557
:
136.08 g/mol
:
13,08642
:
120…123 °C (1013 hPa)
:
58 °C
:
1,4 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
204-823-8
Assay:
99% Min.