Hydrokinon USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:123-31-9
:
Formel:C₆H₄(OH)₂
MDL-nummer:MFCD00002339
:110.11 g/mol
Merck Index:13,04833
Kokande Pt:285 °C (1013 hPa)
Smält Pt:172 °C
Densitet:1,332 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:165 °C
EINECS:204-617-8
FN:3077
ADR:9,III
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay:99% Min.