ContactUsLinkComponent
Hydrokinon USP
Hydrokinon USP
Leverantör:  Spectrum Chemical
Certifikat
undefined
Hydrokinon USP
Leverantör:  Spectrum Chemical
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    99% Min.
Specifikationstestresultat
Relaterad information