1,4-dimetoxibensen
Catalog # SPCMD2455-25KGBL
Leverantör: Spectrum Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Drum
- Förp.:25 kg
- Seq:4283
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:98% Min.
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:138.17 g/mol
Kokande Pt:212,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:54…56 °C
Densitet:0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-771-9
CAS-nummer:150-78-7
Formel:C₈H₁₀O₂
MDL-nummer:MFCD00008401