Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Dietylftalat
Dietylftalat NF
Dietylftalat NF
:
Spectrum Chemical
Dietylftalat NF
:
Spectrum Chemical
:
84-66-2
:
:
C₁₂H₁₄O₄
:
MFCD00009111
:
222.24 g/mol
:
12,07527
:
298 °C (1013 hPa)
:
–3 °C
:
1,12 g/cm³ (20 °C)
:
156 °C (closed cup)
:
Omgivande
:
201-550-6
Assay:
98% Min.