Testkit, Koppar, kyvettest för Spectroquant®, Supelco®
Katalog # 1.14553.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Kemisk metod:Cuprizone
- Förp.:25 Tests
- Beskrivning:Koppar, kyvettest*7-3
- M-Clarity quality level:MQ100
- För apparat:Prove, Nova 30/60, Multy, Move
- Mätområde:0,05 - 8,00 mg/l Cu
Specifikationer
Om denna produkt
Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60 A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning).
- Mycket användarvänliga, validerade metoder
- Alla nödvändiga reagenser för analys för de flesta testparametrar
- Förpackningens design skyddar cellerna från fluktuationer i temperatur och fukt under lagring och transport
- Streckkoden på cellerna säkerställer korrekt analysmetod som väljs - eliminerar misstag och minskar tidsåtgången
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.
For the determination of the total content of copper, please use the Crack Set (1.14688.0001) before the photometric procedure.