Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Celite® Standard Super-cel, filterstöd
Celite® Standard Super-cel, filterstöd AW
Celite® Standard Super-cel, filterstöd AW
L14552.36
:
Thermo Fisher Scientific
:
Celite® Standard Super-cel, filterstöd AW
L14552.36
:
Thermo Fisher Scientific
:
Förp.:
500 g
Seq:
3645
:
61790-53-2
:
:
MFCD00132803
:
14,4973
:
319-127-6
:
GHS08
:
GHS07
:
Omgivande