Etidiumbromid 98% för molekylärbiologi
Katalog # J67270.14
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
Smält Pt:∼ 261 °C (dec.)
EINECS:214-984-6
ADR:6.1,I
:394.31 g/mol
FN:2811
:GHS06
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1239-45-8
Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
MDL-nummer:MFCD00011724