Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tazobactam
Tazobactam ≥94%
Tazobactam ≥94%
J66483.03
:
Thermo Fisher Scientific
:
Tazobactam ≥94%
J66483.03
:
Thermo Fisher Scientific
:
Förp.:
1 g
Seq:
3047
:
:
300.289 g/mol
:
77 °C
:
115…145 °C
:
>110 °C (230 °F)
:
GHS07
:
Frys
:
89786-04-9
:
C₁₀H₁₂N₄O₅S
:
MFCD00867002