ContactUsLinkComponent
Tazobactam ≥94%
  J66483.03
 :  
Tazobactam ≥94%
  J66483.03
 :  
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
 :
 :300.289 g/mol
 :77 °C
 :115…145 °C
 :>110 °C (230 °F)
 :GHS07
 :Frys
 :89786-04-9
 :C₁₀H₁₂N₄O₅S
 :MFCD00867002