Orders LinkContactUsLinkComponent
GTE buffer
GTE buffer
GTE buffer
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification
  • Catalog No:
  • J62597.AE
  • J62597.AK
  • Fysikalisk form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Förvaringstemperatur:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Product Family Options
  • Förp.
  • 100 mL
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 820,00 kr
    820,00 kr
    1 * 100 mL
       820,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    J62597.AE
    Fysikalisk form
    Liquid
    Förvaringstemperatur
    2°C to 8°C
  • 250 mL
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 250 mL
       1 250,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    J62597.AK
    Fysikalisk form
    Liquid
    Förvaringstemperatur
    2°C to 8°C