Orders LinkContactUsLinkComponent
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Certificates
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 150-90-3
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002789
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • J62078.AK
  • J62078.AP
  • Odour/scent:
  • Odourless
  • Odourless
  • Fysikalisk form:
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS-nr:
  • 150-90-3
  • 150-90-3
  • MDL No.:
  • MFCD00002789
  • MFCD00002789
  • Utseende:
  • Colourless
  • Colourless
  • Förvaringstemperatur:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Koncentration
    pH-värde
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • J62078.AK
    Succinate buffer solution
    Succinate buffer solution
    0,2 M
    6,5
    250 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 1 175,00 kr
    1 175,00 kr
    1 * 250 mL
       1 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62078.AK
    Odour/scent
    Odourless
    Fysikalisk form
    Liquid
    CAS-nr
    150-90-3
    MDL No.
    MFCD00002789
    Utseende
    Colourless
    Förvaringstemperatur
    2°C to 8°C
  • J62078.AP
    Succinate buffer solution
    Succinate buffer solution
    0,2 M
    6,5
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1 550,00 kr
    1 550,00 kr
    1 * 500 mL
       1 550,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62078.AP
    Odour/scent
    Odourless
    Fysikalisk form
    Liquid
    CAS-nr
    150-90-3
    MDL No.
    MFCD00002789
    Utseende
    Colourless
    Förvaringstemperatur
    2°C to 8°C