ContactUsLinkComponent
AMP, 0.2 M Buffer Solutions
AMP, 0.2 M Buffer Solutions
  J63988.AE
 :  
AMP, 0.2 M Buffer Solutions
  J63988.AE
 :  
  • Koncentration:
    0,2 M
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • CAS-nr:
    124-68-5
  • Beskrivning:
    AMP buffer solution
  • Seq:
    12
  • MDL No.:
    MFCD00008051
  • Förvaringstemperatur:
    2°C to 8°C
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Odour/scent:
    Odourless
  • Utseende:
    Colourless
  • pH-värde:
    9,5
2-Amino-2-methyl-1-propanol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 124-68-5
MDL No.: MFCD00008051
 : Storage Temperature: 2 to 8 °C