Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyd fixative solution
Paraformaldehyd fixative solution
Hälsa
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Paraformaldehyd fixative solution
Certificates
Paraformaldehyd fixative solution
Paraformaldehyd fixative solution
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Synonymer:  Polyoxymethylene
  • CAS-nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-nummer:MFCD00133991
Product Family Options
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 250 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 1 925,00 kr
    1 925,00 kr
    1 * 250 mL
       1 925,00 kr
  • 500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 3 525,00 kr
    3 525,00 kr
    1 * 500 mL
       3 525,00 kr