TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Om denna produkt
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- J61350.AE
- J61350.AK
- Fysikalisk form:
- Liquid
- Liquid
- CAS-nr:
- 70331-82-7
- 70331-82-7
- MDL No.:
- MFCD00065482
- MFCD00065482
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KoncentrationpH-värdeFörp.TillgänglighetPrice
- J61350.AETES buffer solutionTES buffer solution0,2 M7,5100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL1 650,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61350.AEFysikalisk formLiquidCAS-nr70331-82-7MDL No.MFCD00065482 - J61350.AKTES buffer solutionTES buffer solution0,2 M7,5250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL2 850,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61350.AKFysikalisk formLiquidCAS-nr70331-82-7MDL No.MFCD00065482