Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Certificates
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • J61086.AK
  • J61086.AP
  • Fysikalisk form:
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS-nr:
  • 7558-80-7
  • 7558-80-7
  • MDL No.:
  • MFCD00003527
  • MFCD00003527
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Koncentration
    pH-värde
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • J61086.AK
    Phosphate buffer soln
    Phosphate buffer soln
    0,5 M
    8,5
    250 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 1 500,00 kr
    1 500,00 kr
    1 * 250 mL
       1 500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61086.AK
    Fysikalisk form
    Liquid
    CAS-nr
    7558-80-7
    MDL No.
    MFCD00003527
  • J61086.AP
    Phosphate buffer soln
    Phosphate buffer soln
    0,5 M
    8,5
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2 025,00 kr
    2 025,00 kr
    1 * 500 mL
       2 025,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61086.AP
    Fysikalisk form
    Liquid
    CAS-nr
    7558-80-7
    MDL No.
    MFCD00003527