Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Om denna produkt
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- J60467.AP
- J60467.K2
- Fysikalisk form:
- Liquid
- Liquid
- CAS-nr:
- 7558-80-7
- 7558-80-7
- MDL No.:
- MFCD00003527
- MFCD00003527
- Förvaringstemperatur:
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KoncentrationpH-värdeFörp.TillgänglighetPrice
- J60467.APPhosphate buffer solnPhosphate buffer soln0,2 M4,4500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL1 450,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J60467.APFysikalisk formLiquidCAS-nr7558-80-7MDL No.MFCD00003527Förvaringstemperatur2°C to 8°C - J60467.K2Phosphate buffer solnPhosphate buffer soln0,2 M4,41 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L2 150,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J60467.K2Fysikalisk formLiquidCAS-nr7558-80-7MDL No.MFCD00003527Förvaringstemperatur2°C to 8°C