Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Formaldehyd
Formaldehyd 4% i PBS stabilised
Formaldehyd 4% i PBS stabilised
Hälsa
Irriterande
Formaldehyd 4% i PBS stabilised
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Hälsa
Irriterande
Formaldehyd 4% i PBS stabilised
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
50-00-0
:
Formel:
CH₂O
MDL-nummer:
MFCD00003274
:
30.03 g/mol
ADR:
8,III
:
med metanol
:
GHS08
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Kylskåp
Relaterad information
Documentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
SDS
msds_ALFAJ60401
Videos
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Product Literature
Thermo Scientific Cell Culture Workflow
Documentation