Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 6,8, 1 L
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Katalog # J60325.K2
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Dokument
Specifikationer
Specifikationer
- Koncentration:0,2 M
- Förp.:1 L
- Beskrivning:Phosphate buffer soln
- pH-värde:6,8
- Cat. No.:J60325.K2
- CAS-nr:7558-80-7
- Fysikalisk form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003527
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.