ContactUsLinkComponent
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
  J60085.AK
 :  
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
  J60085.AK
 :  
  • Koncentration:
    0,2 M
  • Förp.:
    250 mL
  • CAS-nr:
    108321-07-9
  • Beskrivning:
    POPSO buffer solution
  • MDL No.:
    MFCD00070005
  • Förvaringstemperatur:
    2°C to 8°C
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • pH-värde:
    8,0
CAS No.: 108321-07-9
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070005