ContactUsLinkComponent
BES, 0.5 M buffer solutions
BES, 0.5 M buffer solutions
Katalog # J60058.AK
CAS-nummer:  
BES, 0.5 M buffer solutions
Katalog # J60058.AK
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    0,5 M
  • Förp.:
    250 mL
  • CAS-nr:
    66992-27-6
  • Beskrivning:
    BES buffer solution
  • Seq:
    11
  • MDL No.:
    MFCD00067425
  • Förvaringstemperatur:
    2°C to 8°C
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Utseende:
    Colourless
  • pH-värde:
    6,0
Specifikationer
Om denna produkt
CAS No.: 66992-27-6
Storage temperature: 2 to 8 °C
Physical form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00067425