ContactUsLinkComponent
Ditizon ≥98%
Ditizon ≥98%
  A17947.09
 :  
Ditizon ≥98%
  A17947.09
 :  
  • Förp.:
    10 g
  • Seq:
    3236
 :
 :256.33 g/mol
 :13,03413
 :406 °C (1013 hPa)
 :168 °C
 :200-454-1
 :GHS07
 :60-10-6
 :C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
 :MFCD00003025