Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Methyl blue
Methyl blue
Methyl blue
Methyl blue
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Methyl blue
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
28983-56-4
:
Formel:
C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MDL-nummer:
MFCD00058509
:
799.81 g/mol
EINECS:
249-352-9
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Omgivande
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
Videor
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Dokumentation