ContactUsLinkComponent
Koldisulfid ≥99.9% ACS
  39785.AY
 :  
Koldisulfid ≥99.9% ACS
  39785.AY
 :  
  • Förp.:
    4
  • Seq:
    0004
 :
 :76.14 g/mol
 :14,1811
 :46 °C
 :–112 °C
 :1,263
 :–30 °C (–22 °F)
 :200-843-6
 :1131
 :3,I
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :Omgivande
 :75-15-0
 :CS₂
 :MFCD00011321