Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Koldisulfid
Koldisulfid ≥99.9% ACS
Koldisulfid ≥99.9% ACS
39785.AY
:
Thermo Fisher Scientific
:
Koldisulfid ≥99.9% ACS
39785.AY
:
Thermo Fisher Scientific
:
Förp.:
4
Seq:
0004
:
:
76.14 g/mol
:
14,1811
:
46 °C
:
–112 °C
:
1,263
:
–30 °C (–22 °F)
:
200-843-6
:
1131
:
3,I
:
GHS02
:
GHS08
:
GHS07
:
Omgivande
:
75-15-0
:
CS₂
:
MFCD00011321