Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
Polyethylene, pulver 500 micron, low density
Polyethylene, pulver 500 micron, low density
Polyethylene, pulver 500 micron, low density
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Polyethylene, pulver 500 micron, low density
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
9002-88-4
:
Formel:
(CH₂CH₂)n
MDL-nummer:
MFCD00084423
Merck Index:
14,7567
Densitet:
0,92
Förvaringstemperatur:
Omgivande
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
SDS
msds_ALFAA10239
Applikations Noteringar
Organic Building Blocks and Intermediates
Videor
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Dokumentation