Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kiselgel
Kiselgel ≥99.5%, large pore
Kiselgel ≥99.5%, large pore
Kiselgel ≥99.5%, large pore
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Kiselgel ≥99.5%, large pore
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
63231-67-4
:
7631-86-9
Formel:
SiO₂
MDL-nummer:
MFCD00011232
:
60.08 g/mol
EINECS:
231-545-4
:
GHS08
Förvaringstemperatur:
Omgivande
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
SDS
msds_ALFA089385
Videor
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Dokumentation