ContactUsLinkComponent
Tellurium, AAS standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
Tellurium, AAS standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
Katalog # 47130.AE
CAS-nummer:  
Tellurium, AAS standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
Katalog # 47130.AE
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    30% HCl
  • Förp.:
    100 mL
  • MDL No.:
    MFCD00134062
  • Element:
    Tellurium
  • Symbol:
    Te