Carbon black ≥99.9%, acetylene, 100% compressed
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1333-86-4
:
Formel:C
MDL-nummer:MFCD00133992
:12.01 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-609-9
FN:1325
ADR:4.1,III
:GHS02
:GHS08