ContactUsLinkComponent
ICP-MS internal standard solution, Specpure®
ICP-MS internal standard solution, Specpure®
Katalog # 44651.AE
CAS-nummer:  
ICP-MS internal standard solution, Specpure®
Katalog # 44651.AE
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Matris:
    5% HNO₃
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    8 component standard, 100 µg/ml
  • MDL No.:
    MFCD00803321
Specifikationer
Om denna produkt
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00803321
Concentration:
Bi 100 µg/ml ±2%;
Ga 100 µg/ml ±2%;
In 100 µg/ml ±2%;
Sc 100 µg/ml ±2%;
Tb 100 µg/ml ±2%;
Y 100 µg/ml ±2%;
6Li 100 µg/ml ±2%