Kiselgel 30% I dietylenglykol, colloidal dispersion
Katalog # 43094.A1
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:60.08 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232