ContactUsLinkComponent
ICP-MS stock standard solution A for 200,8, Rev. 5,4, Specpure®
ICP-MS stock standard solution A for 200,8, Rev. 5,4, Specpure®
Katalog # 42596.AE
CAS-nummer:  
ICP-MS stock standard solution A for 200,8, Rev. 5,4, Specpure®
Katalog # 42596.AE
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Matris:
    5% HNO₃/tr. (CHOH)₂(COOH)₂
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    ICP-MS Stock Standard Solution A for 200.8, Rev. 5.4
  • MDL No.:
    MFCD03792352
Specifikationer
Om denna produkt
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD03792352