Silver tungsten oxide ≥99%
Katalog # 39661.18
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:50 g
- Seq:3368
Specifikationer
Om denna produkt
:
:463.574 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:236-708-3
CAS-nummer:13465-93-5
Formel:Ag₂O₄W
MDL-nummer:MFCD00014147