Nickeldinitrat 1% Ni(NO3)2 i salpetersyra 2%, Specpure®
Katalog # 39043.AE
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:182.7 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3264
ADR:8,III
:GHS08
:GHS05
CAS-nummer:13138-45-9
Formel:N₂NiO₆
MDL-nummer:MFCD00011139