ContactUsLinkComponent
Grinding pieces, ceramic, Al-23
Grinding pieces, ceramic, Al-23
Catalog # 33190.A1
Grinding pieces, ceramic, Al-23
Catalog # 33190.A1
Specifikationer
  • Ø:
    10 mm
  • Beskrivning:
    Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg
  • Längd:
    10 mm
  • Material:
    Keramiska
  • Seq:
    01
  • Förp.:
    1 kg