Nickel on silica-alumina for use as a catalyst
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-02-0
:
Formel:Ni
MDL-nummer:MFCD00011137
:58.69 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3178
ADR:4.1,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07