Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) (≥21,5% Pd)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:51364-51-3
Formel:C₅₁H₄₂O₃Pd₂
MDL-nummer:MFCD00013310
:915.72 g/mol
Smält Pt:152…155 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande