Testkit, Koppar, reagenstest för Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.14767.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Kemisk metod:Cuprizone
- Förp.:250 Tests
- Beskrivning:Koppar, reagenstest*7-3
- M-Clarity quality level:MQ100
- För apparat:Prove, Nova 60, Multy, Move
- Mätområde:0,02 - 6,00 mg/l Cu
Specifications
About this item
Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning).
- Mycket stabila, färdiga att använda och en användarvänlig design
- Fritt val av lämpligt cellformat enligt mätområdet
- Lång hållbarhet upp till 3 år - vid rumstemperatur
- Automatiskt val av rätt metod med hjälp av AutoSelector streckkod identifiering
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.
For the determination of the total content of copper, please use the Crack Set (1.14687.0001) before the photometric procedure.