ContactUsLinkComponent
BD Vacutainer® SPC Plus blood collection tubes with BD Hemogard™ closures
Katalog # BDAM368380
Leverantör:  BD Medical
BD Vacutainer® SPC Plus blood collection tubes with BD Hemogard™ closures
Katalog # BDAM368380
Leverantör:  BD Medical
Specifikationer
  • Stängningsstorlek:
    BD Hemogard™
  • Ø:
    13 mm
  • Volym:
    6 ml
  • Beskrivning:
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
  • Längd:
    100 mm
  • Material:
    Plast
  • Lock, färg:
    Kungsblå
  • Förp.:
    100
  • Additiv:
    Silica, acts as Serum clot activator