Testkit, Cyanuronsyratest för Spectroquant®, Supelco®
Katalog # 1.19253.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Kemisk metod:Turbidimetric
- Förp.:100 Tests
- Beskrivning:Cyanuronsyratest (utan borsyra)
- För apparat:Prove, Nova 60, Multy, Move, Picco
- Mätområde:2 - 160 mg/l
Specifikationer
Om denna produkt
Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning).
- Mycket stabila, färdiga att använda och en användarvänlig design
- Fritt val av lämpligt cellformat enligt mätområdet
- Lång hållbarhet upp till 3 år - vid rumstemperatur
- Automatiskt val av rätt metod med hjälp av AutoSelector streckkod identifiering
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.