Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning). Spectroquant® celltestsatser.
- Mycket användarvänliga, validerade metoder
- Alla nödvändiga reagenser för analys för de flesta testparametrar
- Förpackningens design skyddar cellerna från fluktuationer i temperatur och fukt under lagring och transport
- Streckkoden på cellerna säkerställer korrekt analysmetod som väljs - eliminerar misstag och minskar tidsåtgången
Spectroquant® reagenstestsatser
- Highly stable, ready to use reagent mixtures in a user friendly design
- Free selection of appropriate cell format according to the measuring range
- Long shelf life up to 3 years - all at room temperature
- Automatic selection of the correct method with help of AutoSelector barcode identification
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.
*7 Erkänd av USEPA som en alternativ metod för undersökning av följande:
*7-1 avloppsvatten
*7-2 dricksvatten
*7-3 dricksvatten respektive avloppsvatten
- M-Clarity quality level:MQ100