Svavelsyra ≥96% för kväveanalys
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7664-93-9
:
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589
:98.08 g/mol
Merck Index:14,08974
Kokande Pt:330 °C (1013 hPa)
Densitet:1,84 kg/l
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-639-5
FN:1830
ADR:8,II
REACH:01-2119458838-20
:GHS05
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 96 %
- Colouration:Max. 10 APHA
- Ignition residue:Max. 2 ppm
- Substances reducing KMnO4 (as SO2):Max. 2 ppm
- Total N (Nitrogen):Max. 1 ppm
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerspec_VWRC85546.290 spec_VWRC85546.290 spec_VWRC85546.320 spec_VWRC85546.320
Produktspecifikation
VWR® Nitrogen Determination According to Kjeldahl