Testkit, Hydrazin, reagenstest för Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.09711.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Kemisk metod:4-(Dimethylamino)benzaldehyde
- Förp.:100 Tests
- Beskrivning:Hydrazin, reagenstest
- För apparat:Prove, Nova 60, Multy, Move
- Mätområde:0,005 - 2,00 mg/l N₂H₄
Specifications
About this item
Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60 A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning).
- Mycket stabila, färdiga att använda och en användarvänlig design
- Fritt val av lämpligt cellformat enligt mätområdet
- Lång hållbarhet upp till 3 år - vid rumstemperatur
- Automatiskt val av rätt metod med hjälp av AutoSelector streckkod identifiering
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.