ContactUsLinkComponent
Handrengöringsskum, Solopol® GrittyFOAM
Handrengöringsskum, Solopol® GrittyFOAM
Katalog # 115-2087
Leverantör:  Deb-STOKO
undefined
Handrengöringsskum, Solopol® GrittyFOAM
Katalog # 115-2087
Leverantör:  Deb-STOKO
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Handrengöringsskum, Solopol® GrittyFOAM, patron med 3,25 l
  • Förp.:
    4
Specifikationer
Om denna produkt
Medeltjockt handrengöringsskum med skrubbmedel som avlägsnar medelsvåra till svåra föroreningar, t.ex. oljor, fetter, kimrök, smörjmedel. För användning i industriella miljöer.
  • Contains non abrasive scrubbing agent
  • 3 ml of Solopol GrittyFOAM liquid transforms into 15 ml of foam, providing up to 47% more hand washes per litre compared to traditional hand cleansers
  • Formulation leaves hands feeling smooth and conditioned
  • Petroleum solvent-free, silicone-free, colourant-free
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904