Leather gloves, CT402
Leverantör: DELTA PLUS
Certifikat
Om denna produkt
These gloves feature a goatskin full grain leather palm and a cotton jersey back.
- American assembly
- Knitted cotton jersey provides breathability
- Goatskin thickness: 0,70 to 0,90 mm
Ideal for use in agriculture, construction and logistics.
Certifications: EN 388:2016 (2111X)
Specifikationer
- Catalog No:
- DELPCT402BL/9
- DELPCT402BL/10
- DELPCT402BL/8
- DELPCT402BL/11
- DELPCT402BL/7
- Modell:
- CT402
- CT402
- CT402
- CT402
- CT402
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Kragmodell:
- Kort
- Kort
- Kort
- Kort
- Kort
- EN standard:
- EN 388:2016 (2111X)
- EN 388:2016 (2111X)
- EN 388:2016 (2111X)
- EN 388:2016 (2111X)
- EN 388:2016 (2111X)