trinatriumortofosfat dodekahydrat 98.0-102.0%, kristaller, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Katalog # 3836-07
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:PE pail, screw top
- Förp.:12 kg
- Seq:4187
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:98.0 - 102.0%
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≤2.5%
- Assay (Na₃PO₄·12H₂O) (by acidimetry):98.0 - 102.0 %
- Excess Alkali (as NaOH):≤2.5 %
- Insoluble Matter:≤0.01 %
- Chloride (Cl):≤0.001 %
- Sulfate (SO₄):≤0.01 %
- Heavy Metals (as Pb):≤0.001 %
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤0.001 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:380.12 g/mol
Merck Index:13,08736
Smält Pt:∼75 °C
Densitet:1,62 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-509-8
FN:3262
ADR:8,III
REACH:01-2119489800-32-xxxx
:GHS05
CAS-nummer:10101-89-0
Formel:Na₃PO₄·12H₂O
MDL-nummer:MFCD00149198