ContactUsLinkComponent
uvex C500 Wet Cut Protection Gloves
 :  UVEX
undefined
uvex C500 Wet Cut Protection Gloves
 :  UVEX
  • Catalog No:
  • 112-4431
  • 112-4430
  • 112-4433
  • 112-4432
  • 112-4429
  • Modell:
  • C300 Wet
  • C300 Wet
  • C300 Wet
  • C300 Wet
  • C300 Wet
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • HPPE/glass/polyamide
  • HPPE/glass/polyamide
  • HPPE/glass/polyamide
  • HPPE/glass/polyamide
  • HPPE/glass/polyamide
  • Yta:
  • High Performance Elastomer (HPE) coating on palm and fingertips
  • High Performance Elastomer (HPE) coating on palm and fingertips
  • High Performance Elastomer (HPE) coating on palm and fingertips
  • High Performance Elastomer (HPE) coating on palm and fingertips
  • High Performance Elastomer (HPE) coating on palm and fingertips
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (4X42C)
  • EN 388:2016 (4X42C)
  • EN 388:2016 (4X42C)
  • EN 388:2016 (4X42C)
  • EN 388:2016 (4X42C)