ContactUsLinkComponent
Cleaning swab
  KOEH2-1017
undefined
Cleaning swab
  KOEH2-1017
  • Handtagbredd:
    2,5 mm
  • Huvudlängd:
    4 - 5,5 mm
  • Beskrivning:
    Cleaning swabs
  • Längd:
    150 mm
  • Huvudform:
    Round
  • Shaft/head:
    PP/cotton
  • Förp.:
    100
These cotton swabs are designed for cleaning hardly accessible areas on optical devices and smears in bacteriology.