Brandskåp, typ 90, S-PHOENIX 2-90
Supplier: asecos
Certificates
About this item
Brandsäkra säkerhetsskåp, typ 90 (brandsäkert upp till 90 minuter), säkert, hållbart, robust och praktiskt.
- Platsbesparande vikdörrar
- Säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökat korrosionsskydd Enhands öppning av dubbeldörrar
- Door open arrest system, enkel och säker in- och ulastning av behållare
- Låsbara dörrar med cylinderlås (kan integreras i centralt låssystem)
- Justerbart för att kompensera för ojämna golv
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning (NW 75 mm) till teknisk ventilation
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certifications: Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-1.
GS- och CE-godkänd
I överensstämmelse med EN 14727 (laboratorieinredning)
Brandklassning 90 minuter.
GS- och CE-godkänd
I överensstämmelse med EN 14727 (laboratorieinredning)
Brandklassning 90 minuter.
Delivery: Levereras utan inredning. Inredning måste beställas i tillägg. Vänligen kontakta Avantor för ytterligare information. Leveranskostnad på förfrågan.