Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Pincetter
Tweezers
Tweezers
Tweezers
Leverantör:
KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Certifikat
Expandera bilden
Tweezers
Leverantör:
KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Om denna produkt
Lightweight aluminium tweezers for universal use.
Fully seamless
Anti-magnetic
Not corrosive
Packed in protective tube