ContactUsLinkComponent
Capto™ MMC ImpRes multimodal chromatography media, Cytiva
Capto™ MMC ImpRes multimodal chromatography media, Cytiva
Leverantör:  Cytiva
Certifikat
undefined
Capto™ MMC ImpRes multimodal chromatography media, Cytiva
Leverantör:  Cytiva
Specifikationer
  • pH område:
    3 - 12
  • Matrix:
    High-flow agarose
  • Förvaringstemperatur:
    4 - 30 °C
  • Bindningskapacitet:
    60 - 90 mg Mab/ml
Specifikationer