Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Microscope Cleaning Set
VWR®, Microscope Cleaning Set
Sats för rengöring och underhåll
Catalog # 630-2081
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Microscope Cleaning Set
Catalog # 630-2081
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Microscope Cleaning Set
VWR®, Microscope Cleaning Set
Sats för rengöring och underhåll
Price
350,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This cleaning set includes:
- Lens liquid
- Cotton sticks (×5)
- Anti-static cloth (18×15 cm)
- Smart wipes (×2)
- Air pump
Documents
Specifications
  • Beskrivning:
    Sats för rengöring och underhåll
  • Seq:
    999