ContactUsLinkComponent
Dual scale salinometer
Dual scale salinometer
Katalog # ALLA1020PM125/20QP
Leverantör:  Alla France
undefined
Dual scale salinometer
Katalog # ALLA1020PM125/20QP
Leverantör:  Alla France
Specifikationer
  • Längd:
    195 mm
  • Indelning:
    0,001 g/ml ; 0,1 °Bé
  • Förp.:
    5
  • Mätområde:
    1,000 - 1,250 g/ml ; 0 - 30 °Bé
Specifikationer
Om denna produkt
This salinometer is designed for measurements of brine and salt.